Learn More
Calretinin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16809903 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16809903 150 μL 150 microlitros
16819903 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16809903
Marca: Proteintech 122781AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.
Especificaciones
Antígeno Calretinin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CALB2
N.º de referencia del gen P22676, P47728, Q08331
Alias de gen 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, CALB2, calbindin 2, Calretinin, CR
Símbolos de los genes CALB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Calretinin Fusion Protein Ag2924
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117059, 12308, 794
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG