missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Calretinin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11581633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11581633 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11581633

Marca: Invitrogen™ PA131163

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Rat brain homogenates..

Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calretinin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris glycine with 0.5% BSA, 30% glycerol and 0.02% Sodium azide; pH 7.4-7.9
génica CALB2
N.º de referencia del gen P22676, P47728, Q08331
Alias de gen 29 kDa calbindin; 29kD calretinin; 29kDa calbindin; CAB29; CAL2; Calb2; calbindin 2; calbindin 2, (29kD, calretinin); calbindin 2, 29kDa; calbindin D29K; calretinin; CR; testicular secretory protein Li 8
Símbolos de los genes CALB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptidewithin amino acid region220-271. Conjugated to Keyhole Limpet Haemocyanin (KLH). Peptide was covalently modified.Sequence:L DALLKDLYEK NKKEMNIQQL TNYRKSVMSL AEGKLYRKD LEIVLCSEPP M.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117059, 12308, 794
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.