Learn More
calreticulin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236175 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30236175 100 μL 100 microlitros
30234063 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236175
Marca: Proteintech 800171RR100UL
Rabbit Recombinant Antibody
The calreticulin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human calreticulin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The calreticulin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno calreticulin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 2B17
Concentración 350 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CRT; FLJ26680; RO; SSA; cC1qR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 811
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50-55 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG