Learn More
CALR3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16806894 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16806894 150 μL 150 microlitros
16816894 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16806894
Marca: Proteintech 170641AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Calreticulins, such as Calreticulin 3, are Ca(2+)-binding chaperones localized mainly in the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum.
Especificaciones
Antígeno CALR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CALR3
N.º de referencia del gen Q96L12, Q9D9Q6
Alias de gen CALR3, Calreticulin 2, calreticulin 3, CRT2
Símbolos de los genes Calr3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CALR3 Fusion Protein Ag10847
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125972, 364529, 73316
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG