Learn More
Calponin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17781379 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
17781379 100 μL 100 microlitros
17791379 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 17781379
Marca: Proteintech CL59413938100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Calponin Polyclonal antibody specifically detects Calponin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IF
Especificaciones
Antígeno Calponin
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC011674
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1264
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG