Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor XII de la calpaína
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Amarillo pálido |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Compuesto de dipeptidil →-cetoamida permeable a las células que actúa como inhibidor potente, selectivo y reversible del sitio activo de la calpaína1 |
| Fórmula molecular | C26H34N4O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 482,60 |
| Sinónimo | Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py |
| Formulario | Sólido |