Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor XII de la calpaína
Código de producto. 15486559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15486559 5 mg 5 miligramos
15496559 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15486559
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64751.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide compound that acts as a potent, selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Compuesto de dipeptidil →-cetoamida permeable a las células que actúa como inhibidor potente, selectivo y reversible del sitio activo de la calpaína1
Fórmula molecular C26H34N4O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 482,60
Sinónimo Z-L-Nva-CONH-CH2-2-Py
Formulario Sólido