missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Calpain 13 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13425697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13425697 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13425697

Marca: Invitrogen™ PA531179

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The calpains including Calpain 1 (CAPN1), calcium-activated neutral proteases, are nonlysosomal, intracellular cysteine proteases. The mammalian calpains include ubiquitous, stomach-specific, and muscle-specific proteins. The ubiquitous enzymes consist of heterodimers with distinct large, catalytic subunits associated with a common small, regulatory subunit. This gene encodes the large subunit of the ubiquitous enzyme, calpain 1. Several transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. Diseases associated with CAPN1 include Spastic Paraplegia 76, Autosomal Recessive and Spasticity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Calpain 13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.67 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica CAPN13
N.º de referencia del gen Q6MZZ7
Alias de gen Calcium-activated neutral proteinase 13; calpain 13; calpain-13; CANP 13; CAPN13
Símbolos de los genes CAPN13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Calpain 13. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92291
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.