Learn More
Calnexin Mouse, Clone: CANX/1541, enQuireBio™
Código de producto. p-7156268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15931128 20 μg 20 microgramos
15941128 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15931128
Marca: EnquireBio 821MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Calnexin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CANX/1541
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001737
Símbolos de los genes CANX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein
Peso molecular del antígeno 90kDa
Control positivo HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ