Learn More
Calnexin Mouse, Clone: CANX/1541, enQuireBio™
Código de producto. 15941128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15941128 100 μg 100 microgramos
15931128 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15941128 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 821MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Calnexin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CANX/1541
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001737
Símbolos de los genes CANX
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein
Peso molecular del antígeno 90kDa
Control positivo HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ