Learn More
Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker) Mouse, Clone: CANX/1543, enQuireBio™
Código de producto. 15971128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15971128 100 μg 100 microgramos
15961128 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15971128
Marca: EnquireBio 821MSM3P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Calnexin (Endoplasmic Reticulum Marker)
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CANX/1543
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (apprx. aa 1-300)
Peso molecular del antígeno 90kDa
Control positivo HeLa, MCF-7 or U2OS cells. Kidney or small intestine.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 821
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ