missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calnexin Antibody (CANX/9147R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24216MFV610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Calnexin Monoclonal antibody specifically detects Calnexin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Calnexin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90 | |
| Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| ER Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Sensory Systems, Unfolded Protein Response, Vision | |
| 821 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CANX/9147R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido