Learn More
HUBER Insertos de calibración
Código de producto. 10505883
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ministat 125/w
Ministat 240/w
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10505883
Marca: HUBER 6808
Inserto de baño para uso con Ministat
Inserto de calibración Ministat
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ministat 240/w
Volumen (métrico) 4,9 L
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1,8 kg
Tipo Inserto de calibración