Learn More
Biochrom Líquido de calibración para espectrofotómetro NanoVue Plus
Código de producto. 10300225
Change view
Click to view available options
Tipo de detector:
diodo
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de detector unitSize
10300225 diodo 1 set
1 options
Código de producto. 10300225 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80214009
Solución de uracilo en azida sódica
Líquido de calibración para uso con espectrofotómetro NanoVue Plus
Especificaciones
Descripción Pathlength calibration fluid
Tipo de detector diodo
Pantalla No Display
Fuente de luz Flash de xenón
Wavelength Range 260 to 280 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotómetro UV-Visible para una cuantificación rápida y exacta de muestras de ácidos nucleicos y proteínas
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro NanoVue Plus
Nombre del producto
  • Pathlength Calibration Fluid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4