Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Tamaño de la unidad:
15 ml
Descripción
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Calibration Fluid |
| Índice de refracción | 1.34401 |
| Para utilizar con (equipo) | Refractometer |