Learn More
Hanna Instruments™ Kit de comprobación de calibración
Código de producto. 11567849
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Valor nominal de 0 °C
Valor nominal de 70 °C
Valor nominal de −18 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11567849
Marca: Hanna Instruments™ HI765000C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para comprobar la precisión de los termómetros de termistor que utilizan sondas de la serie HI 765. La clave de comprobación de calibración de Hanna Instruments™ ofrece una manera rápida y sencilla de comprobar la precisión de su instrumento a ±0,4 °C.
Esta clave de comprobación es compatible con cualquier termómetro de termistor Hanna que utilice la serie HI 765 de sondas. Simplemente conectando la clave de calibración a la entrada de la sonda, el usuario puede determinar rápidamente si el medidor necesita ser recalibrado. Si la lectura en la pantalla difiere en más de 0,4 °C del valor nominal de la clave, el termómetro deberá ser recalibrado.
  • Diseñado para simular un punto de ajuste de temperatura específico
  • Para termómetros que utilizan sondas HI-765
  • Para la calibración periódica del termómetro, verifique al menos dos puntos de calibración
  • Las claves de comprobación deben elegirse en función de la temperatura esperada de la muestra
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibración de temperatura de la sonda
Tipo de producto Enchufe/clavija de calibración
Intervalo de temperatura (métrico) Valor nominal de 0 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Termómetros de termistor con sondas de la serie HI-765
Exactitud ± 0,4 °C