Learn More
Endecotts™ Estándares de calibración de tamices
Descripción
- Calibra los cribados con una precisión de ± 1 μm.
- Las microesferas de vidrio sodocálcico pasan por toda la superficie del tamiz y a través de cada orificio.
- Trazables al Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido.
- Los estándares incluyen una tabla de calibraciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Calibración de malla de bola |
| Material | Vidrio sódico-cálcico |
| Para utilizar con (equipo) | Tamiz |
| Cantidad de embalaje | 5/paq. |
| Tamaño de partículas | 212 μ m |