Learn More
Ácido calconcarboxílico, Honeywell™
Código de producto. 15681940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15681940 10 g Frasco de plástico 10 g
15691940 1 g Glass Bottle 1 g
15601950 50 g Frasco de plástico 50 g
3 options
Código de producto. 15681940
Marca: Honeywell-Fluka 2126010G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para complexometría
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3737-95-9
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Peso molecular (g/mol) 438.41
Número MDL MFCD00004078
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
PubChem CID 5895210
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic Acid
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota For complexometry
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 727492
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.41g/mol
Envase Frasco de plástico
Color Color morado
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calconcarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid