Learn More
Torneados de calcio, 98 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3256951
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11381168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010125.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Densidad 1.54
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% (metals basis)
Formulario Virutas
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.078
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium turnings
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P332-En caso de irritación cutánea:.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .