Learn More
Tiosulfato de calcio, puro, solución al 30-50 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium thiosulfate |
| CAS | 10124-41-1, 7732-18-5 |
| Cantidad | 5 L |
| Fórmula molecular | CaO3S2 |
| Fórmula lineal | CaS2O3 |
| Sinónimo | calcium thiosulfate, tecesal, calcium thiosulphate, calcium hyposulfite, caswell no. 153, unii-2io10o728e, calcium thiosulfate ca s2o3, epa pesticide chemical code 080101, thiosulfuric acid h2s2o3 , calcium salt 1:1, thiosulfuric acid, calcium salt 1:1 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
| Clave InChI | FAYYUXPSKDFLEC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ca+2] |
| Nombre IUPAC | calcio;dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
| Mostrar más |