Learn More
Trihidrato de tioglicolato de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10018881 500 g Frasco de plástico 500 g
10743023 100 g Frasco de plástico 100 g
2 options
Código de producto. 10018881
Marca: Thermo Scientific Acros 367035000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65208-41-5
Fórmula molecular C2H10CaO5S
Peso molecular (g/mol) 186.24
Número MDL MFCD00150707
Clave InChI GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calciumthioglycolatetrihydrate
PubChem CID 131881455
SMILES O.O.O.[Ca].OC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium thioglycolate trihydrate
Punto de fusión 270°C to 280°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 1713
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene
Nombre IUPAC trihidrato de calcio de ácido 2-sulfanilacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium thioglycolate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.