Learn More
WTW™ Kits de pruebas de calcio
Spécification
Spécification
| Analitos | Eosina/fenantrolina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, agua potable |
| Para utilizar con (equipo) | Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | De 5 a 160 mg/l |
| Suficiente para | 100 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivos de plata (Ag) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: diethylene glycol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?