Learn More
WTW™ Kits de pruebas de calcio
Código de producto. 10134211
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
temp:
De 10 a 250 mg/l
De 5 a 160 mg/l
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
10 ML
Código de producto. temp unitSize
10134211 De 5 a 160 mg/l 10 ML
11863921 De 10 a 250 mg/l 1 PCS
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 10134211
missing translation for 'mfr': WTW™ 250428
Materiales de ensayo para AQA de rutina fotométrica y análisis de agua para la certeza de los resultados multinivel de photoLab™, pHotoFlex™ y kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analitos Eosina/fenantrolina
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable
Para utilizar con (equipo) Para fotómetros PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
Incluye Certificados
Nº de pruebas 100
temp De 5 a 160 mg/l
Suficiente para 100 pruebas
Método de prueba Photométrique
Tipo Kit de pruebas de reactivos de plata (Ag)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: diethylene glycol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.