Learn More
Calcio, técnico, metal, piezas, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 11493673 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493673 25 g 25 GR
10000060 100 g 100 GR
11443663 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493673 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/0840/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ca, Número de CAS-7440-70-2, 100 g, 1484 ºC, gris, 40,07 g/mol, 845 ºC, 85314, jarra de plástico para polvo, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Punto de ebullición 1484°C
Punto de fusión 845°C
Color Gris
pH 14
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.07g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.