Especificaciones
| Punto de fusión | 1450°C |
| CAS | 7778-18-9 |
| Color | Blanco |
| pH | 6 to 7.6 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 3 kg |
| Fórmula molecular | CaO4S |
| Número MDL | MFCD00010912 |
| Clave InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |