Learn More
Sulfato de calcio, técnico, anhidro, polvo, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10283750 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10283750 500 g 500 GR
10161610 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/2440/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sulfato de calcio, técnico, anhidro, polvo, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 1450°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo