Learn More
Solución estándar de calcio (Spectro ECON), 1,00 g/ml, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Olor | Odorless |
| Densidad del vapor | 1,00 g/mL |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Color | Incolora |
| pH | ±1.5 |
| Solubilidad | Soluble |
| Cantidad | 500 mL |