Learn More
Concentrado de solución estándar de calcio, 400 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11792048 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11792048 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11792048
Marca: Reagecon 5000800C