Learn More
Solución estándar de calcio, para AAS, 1 mg/ml CA en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220984 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10296390
Marca: Thermo Scientific Acros 195881000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7440-70-2 | Ca | 40.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ca in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Forma física Solución
Fórmula molecular Ca
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Ca(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:29320
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.08
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.