Learn More
Solución metálica estándar de calcio 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10486801 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
10486801 100 mL 100 ml
10060230 500 mL 500 ML
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10486801
Marca: Fisher Chemical J/8010/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Solución metálica estándar de calcio, 1000 ppm, para espectrometría de absorción atómica (AAS), solución HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 10899
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Envase Botella de plástico HDPE