Learn More
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17987859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
17987859 100 mL 100 ml
17968429 250 mL 250 ml
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17987859
Marca: VHG Labs VHGTCAN100
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Calcium Standard: Ca @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
CAS 7440-70-2
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Calcium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Ca
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ca
Fórmula InChI InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 40.078
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.963 g/mol