Learn More
Silicato de calcio, polvo blanco, Thermo Scientific™
Código de producto. 11473820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473820 500 g 500 g
11453820 100 g 100 g
11463820 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089741.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso como cerámica, extensor de pintura, en cromatografía
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-39-0
Fórmula molecular CaO3Si
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00015979
Clave InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
Nombre IUPAC calcio;dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium silicate
Punto de fusión 1540°C
Color Blanco
Forma física Típicamente polvo de < 20 micrómetros
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Grado Reactivo
Densidad 2.905