Learn More
Óxido de calcio, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3256943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301458 50 g 50 g
11381448 250 g 250 g
11391448 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010923.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Nombre del producto químico o material Calcium oxide
Punto de fusión 2572°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de < 10 micrómetros
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metal basis)
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in methanol
Nombre IUPAC oxocalcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08
Olor Odorless
Índice de refracción 1.83
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto White powder
Densidad 3.25-3.38 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium oxide