Learn More
Óxido de calcio, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used in cement, glass, steel, paper, chemical and petroleum industries. It acts as a key ingredient in the process of cement making. It is widely used industrially as a dehydrating agent and an absorbent. Further it finds use as a water softener and as a pH regulator for wastewater. It is useful to detect traces of water in hydrocarbons, and in flue-gas desulfurization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2850°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium oxide |
| Punto de fusión | 2572°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo APS de < 10 micrómetros |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metal basis) |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Insoluble in methanol |
| Nombre IUPAC | oxocalcio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.08 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium oxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium oxide