Learn More
Óxido de calcio, +97 %, para análisis, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381351 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11924161 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10381351
Marca: Thermo Scientific Acros 422830010
Solicitar formato a granel o personalizado
Óxido de calcio, +97 %, CaO, número CAS 1305-78-8, gebrannter kalk, calxyl, calcia, cal quemada, óxido de calcio, esclusa, monóxido de calcio, calx, cal no apelmazada, 1 kg, 2,0 % máx., 97 % mín. (CaO) sobre la sustancia seca (Complexometría), 2850 °C, CHEBI:31344, blanco o amarillo, 215-138-9, 56.08, análisis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Nombre del producto químico o material Calcium oxide
Punto de fusión 2570°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (CaO) on dry substance (Complexometry)
Fórmula lineal CaO
Índice Merck 15,1688
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts),soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC oxocalcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Analítica
Pérdida por ignición 5% max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2