Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433171 25 g Frasco de plástico 25 g
10731452 500 g Frasco de plástico 500 g
10494315 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10433171
Marca: Thermo Scientific Acros 423530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 132.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium nitrate tetrahydrate
Punto de fusión 45.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal Ca(NO3)2·4H2O
Índice Merck 15, 1684
Información de solubilidad Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.86
Densidad 1.8600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.