Learn More
Óxido de molibdeno y calcio, Puratronic™, 99,9965 % (base metálica)
Código de producto. p-7048490
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11310929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010682.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-82-4
Fórmula molecular CaMoO4
Peso molecular (g/mol) 200.02
Número MDL MFCD00015976
Clave InChI BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
Nombre IUPAC calcium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium molybdenum oxide
Punto de fusión 965°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,1681
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 99.9965%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 4.38 g/mL to 4.53 g/mL