Learn More
Hidróxido de calcio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761604 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10637192 100 g Frasco de plástico 100 g
10647192 500 g Frasco de plástico 500 g
10398540 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10697352 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
5 options
Código de producto. 10761604
Marca: Thermo Scientific Acros 219180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Punto de fusión 580.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo amorfo
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ca(OH)2
Índice Merck 15, 1675
Información de solubilidad Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol,soluble in glycerol and sugar,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dihidróxido de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Identificación Passes Tests
Envase Tambor de plástico
Densidad 2.24g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.