Learn More
Calcium Hydroxide, ≥95.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120282 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612430 100 g Poly Bottle 100 g
15632430 500 g Poly Bottle 500 g
15622430 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15612430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 239232100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥95,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hydroxide
Punto de fusión 450°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.24g/mL at 25°C