missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosfato de hidrógeno de calcio dihidrato, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7051004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. Cantidad unitSize
11319397 1 kg 1 Kg
11329397 5 kg 5 Kg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11319397

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040233.A1

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 7789-77-7 | CaH5O6P | 172.086 g/mol

Calcium hydrogen phosphate dihydrate is used in the manufacture of pharmaceutical tablets and as a source of calcium and phosphorus in nutritional supplements.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7789-77-7
Fórmula molecular CaH5O6P
Peso molecular (g/mol) 172.086
Número MDL MFCD00149621
Clave InChI XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Nombre IUPAC calcio;fosfato de hidrógeno;dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Calcium hydrogen phosphate dihydrate
Punto de fusión 109°C (in -H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CaHPO4·2H2O
Índice Merck 14,1692
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in dilute hydrochloric, nitric, and acetic acid; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.09 (136.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≤98%
Olor Odorless
Densidad 2.306 g/mL
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.