Learn More
Hidruro de calcio, polvo grueso, aprox. 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441980 50 g 50 g
11451980 250 g 250 g
11431980 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16242.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de calcio se utiliza como agente de secado eficiente para disolventes de base estable apróticos como éteres y aminas terciarias. Es un agente deshidratador útil en la síntesis de enaminas de aldehído con una alta producción y pureza.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Reacciona vigorosamente con el agua y libera gas hidrógeno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, halógenos, agua y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Número MDL MFCD00010897
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 600°C (decomposition)
Forma física Polvo grueso
Cantidad 50 g
Número UN UN1404
Índice Merck 14,1672
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.1
Porcentaje de pureza ∼92%
Olor Odorless
Densidad 1.9