Learn More
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, 0-2 mm de tamaño de grano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4833898 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10491431 100 g 100 g
10542221 500 g 500 g
11944381 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10491431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-78-8
Fórmula molecular CaH2
Peso molecular (g/mol) 42.09
Número MDL MFCD00010897
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydride
Punto de fusión 675.0°C
Nombre de nota extra pure, 0-2 mm grain size
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (Total Ca)
Fórmula lineal CaH2
Fieser 01,105
Índice Merck 15,1674
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.09
Porcentaje de pureza ∼93%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.9
Densidad 1.9000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.