Learn More
Indicador de dureza de calcio, sin murexida, 100 tabletas, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
:
100 comprimidos, tarro de cristal
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul-morado |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 Tablets |
| Número MDL | 12777 |
| Envase | Tarro de cristal |