Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de dureza de calcio (Calcicol)
Código de producto. 11973607
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 11973607
Marca: Palintest™ PM252
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nº de pruebas 50
Cantidad 50/Paq.
temp De 0 a 500 mg/l
Suficiente para 50 pruebas
Tipo Kit de pruebas de dureza de calcio (Calcicol)
compliance-icons
Product Identifier
  • photometric test kit calcium 0-500PPM
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, lithiumhydroxide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.