Learn More
Rectángulo óptico de cristal de fluoruro de calcio, 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm, pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15433655 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15433655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038470.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride crystal optic rectangle
Nombre de nota 38.5mm x 19.5mm x 4mm, Polished both sides
Cantidad 1 Ea.
Número MDL MFCD00010907