Especificaciones
| Punto de ebullición | 1600°C |
| Punto de fusión | 782°C |
| Color | Beige |
| pH | 8 to 10 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.99g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.