Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride Solution |
| CAS | 10043-52-4 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Fórmula molecular | CaCl2 |
| Sinónimo | calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal |
| Clave InChI | UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Ca++] |
| Nombre IUPAC | calcio; dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 110.98 |
| PubChem CID | 5284359 |
| Mostrar más |