Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3527063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10610414 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10542444 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10610414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-34-7
Fórmula molecular CaCl2·6H2O
Peso molecular (g/mol) 219.08
Número MDL MFCD00149616
Clave InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
PubChem CID 6093252
Nombre IUPAC calcio; dicloruro; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride hexahydrate
Punto de fusión 30.0°C
Color Incolora
Forma física Trozos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·6H2O
Índice Merck 15, 1661
Información de solubilidad Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.08
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2