Learn More
Cloruro de calcio, extrapuro, SLR, fundido, granular, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072899 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
10161800 500 g 500 GR
11488093 1 kg 1 KG
10478590 2.5 kg 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10161800
Marca: Fisher Chemical C/1400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Cloruro de calcio, extra puro, SLR, fundido, granular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL 10903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro de calcio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1600°C
Punto de fusión 782°C
Color Beige
pH 8 to 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride