Learn More
Calcium chloride dihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15693380 50 kg 50 Kg
15683380 500 g 500 g
15663380 1 kg 1 Kg
15673380 2.5 kg 2.50 Kg
15603390 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15693380 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3130750KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2 · 2H2O
Sinónimo Potassium rhodanide
Especificaciones
Punto de ebullición 1,900°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 176°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal KSCN
Número MDL MFCD00011413
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Caja de cartón de fibra
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.