Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651090 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15651090 6 x 2.5 kg paquete de 6
15621090 1 kg 1 Kg
15631090 2.5 kg 2.50 Kg
15641090 6 x 1 kg paquete de 6
15611090 15 kg 15 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15651090 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 120226X2.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, E509, 99-103%, ≤0.0001% Al
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2 · 2H2O
Número MDL MFCD00149613
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC
Cantidad 6 x 2.5 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01
Porcentaje de pureza 99 to 103%
Grado puriss.